Merck
CLS70075100
Pyrex® VISTA graduated cylinder, to contain, economy
volume 100 mL
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 70075-100
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
受用容器(TC)としてキャリブレーションされているメスシリンダーです。丈夫なガラスに正確な目盛が刻まれたシリンダー部、そして着脱可能で衝撃や破損に強いプラスチック製の基部という、ふたつの部品で構成されています。公差はどの点でも総量の±5%です。基部を取り外してシリンダー部のみとすると、積み重ねることができます。25~100 mL容の製品にはバンパーガードが付属します。10 mL容の製品は、液体をゆっくりと注げるよう、先端が漏斗型になっています。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)