Merck
CLS6798420D
Corning® combo hotplate and stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug), plate L × W 5 in. × 7 in.
別名:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.72
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
メーカー/製品名
Corning 6798-420D
利用可能性
not available in USA, Canada and EU
パラメーター
5-550 °C temp. range
60-1150 rpm speed
プレートL × W
5 in. × 7 in.
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use in Asia, Africa and Australia.
  • LEDへのデジタル温度表示は5°C刻みで調節でき、設定温度に達するまで点滅
  • マイクロプロセッサーが決まった温度と撹拌速度の繰り返し設定を維持
  • 天板の温度が60°Cを超えると、温度制御がオフであっても明るいLED HOT TOPアイコンが点灯。
  • 別売りの温度センサーにより、ユニット過熱時に電源を切断
  • 極めて丈夫で耐熱性を持つPyroceramガラスセラミック製天板
  • 小さな設置面積と低い全高
  • UL規格およびcUL規格に適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)