おすすめの製品
AC/DC入力
120 V (AC)
物質
stainless steel
メーカー/製品名
Corning 6783
パラメーター
ambient +5 and 99 °C temp. range
キャパシティ
6 L
チャンバーW × D × H
32 cm × 17 cm × 18 cm
外部W × D × H
38 cm × 29 cm × 23 cm, H: 33 cm with cover
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Corning LSE Digital Water Bath is a personal-sized bath constructed from corrosion resistant stainless steel. The seamless chamber can accommodate up to 6 liters of water or can serve as a dry bath when using thermal beads. Temperature can be set from between ambient +5 C and 99 C and easily monitored on the digital display. A stainless steel gable cover is also included, which helps retain heat and minimize evaporation.
特徴および利点
- Compact design
- Stainless steel chamber and cover
- Powerful 500W heater programmed by LED digital controller
- Precise temperature control by hydraulic thermostat
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)