Merck
CLS6782NP
Corning® LSE オービタルシェーカー
orbital shaker, without platform, 230V, UK plug, 1/cs
別名:
オービタルシェーカー, シェーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.15
AC/DC入力
230 V AC, UK plug
特徴
CE compliant
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 6782-NP
パラメーター
20-300 rpm speed
L × W × H
25.6 cm × 31.8 cm × 12.7 cm
重量
7.3 kg
適合性
suitable for (variety of shaking and mixing applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning LSEオービタルシェーカーは、様々な振盪および混合用途に適合します。強力なブラシレスモーターと、つりあいの取れたシェーカー機構により、スムーズな操作で、何年にもわたってトラブルなくお使いいただけます。別のプラットフォームもご用意しており、簡単に取り替えられます。(別売となります。)
  • 2個のステンレス鋼プラットフォームオプションがあります。
  • 培養物の通気やゲル染色のための19 mm軌道。
  • 単一ノブコントロール付き大型デジタルディスプレイ
  • 攪拌スピードと時間のデジタルコントロール。
  • 冷却室やインキュベータでの使用に対して安全です。
  • 最大容量:4 x 1 L、5 x 500 mL、9 x 250 mL、または16 x 125 mL
アプリケーション
  • 様々な振盪および混合用途
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS6782NP-1EA4061832902784