物質
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
特徴
fits flask 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125 mL
パラメーター
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
チャンバーW × D × H
44.2 cm × 39.6 cm × 40.6 cm
外部W × D × H
57.4 cm × 54.4 cm × 63.5 cm
サイズ
71 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This high performance shaking incubator has a full size glass door and internal light that allows easy viewing of samples without disturbing the chamber contents. Mechanical convection provides a safe, stable temperature environment and fast chamber temperature recovery after opening the door. The maximum capacity is 4 x 2L/6 x 1L flasks.
特徴および利点
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)