物質
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
特徴
fits flask 5 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125
パラメーター
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
チャンバーW × D × H
34.3 cm × 37.5 cm × 38.1 cm
外部W × D × H
42.5 cm × 55 cm × 58 cm
サイズ
49 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This cabinet-style incubator has a compact footprint and can also be stacked to maximize space efficiency. The built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks. The maximum capacity is 4 x 1L flasks.
特徴および利点
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)