Merck
CLS6630
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (1.25 mL), sterile
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
容量:
(1.25 mL)
無菌性:
sterile
包装:
pack of 100 ea
メーカー/製品名:
Corning 6630
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 6630
容量
(1.25 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)