Key Documents
CLS6547
Corning® Thermowell PCR 8 ウェルストリップチューブ、キャップ付き
1 × 8 PCR tube strips, 0.2 mL, assorted colors
別名:
0.2 mL PCRチューブ, 1 x 8 ストリップチューブ, 8ウェルストリップチューブ, PCRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103037
NACRES:
NB.15
物質
assorted colors tube
conical bottom tube
conical polypropylene tube
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
包装
case of 300
pack of 60
メーカー/製品名
Corning 6547
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
チューブ外径
 0.211 in.
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Thermowell PCRチューブ、8ウェルストリップ
  • 0.2 mLのチューブが8個つながったチューブストリップ
  • 使いやすいように、キャップストリップをチューブストリップと同梱しています。
  • ポリプロピレン製薄壁からできており、ヒートブロックにぴったり適合する設計によって熱伝達を最適化
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
  • 121°Cでオートクレーブが可能
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.