Merck
CLS640660FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 4 ea
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 6406-60FO
キャパシティ
60 mL
容量
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)