物質
polypropylene
詳細
with short stem
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Corning 6120P-30
直径
30 mm
ステムL × H × 外径
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)