Merck
CLS5650P250
Corning®再利用可能な容積測定フラスコ、Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 250 mL, with GL-25 screw cap
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
long
perfluoroalkoxy copolymer
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
包装
pack of 1
case of 5
メーカー/製品名
Corning 5650P-250
H × 外径
220 mm × 83 mm
サイズ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)