物質
long
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
class B
closure type tapered polypropylene stopper
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 5641P-10
H × 外径
90 mm × 33 mm
サイズ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のフラスコで、先細のポリプロピレン製栓が付属、目盛線を個別に較正しています。本製品は、ISO 1042により定義されるクラスBの公差で製造されています。60°Cを超える温度に曝すと、正確度に影響を及ぼすおそれがあります。目盛の維持には、通常60°Cを限度に洗浄することが推奨されます。高さの寸法はフラスコのみで、栓は含みません。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS5641P10-1EA | 4061831701517 |
CLS5641P10-6EA | 4061831701524 |