Merck
CLS4985P500
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 500 mL, polypropylene, with GL-52 PP screw cap
別名:
円錐フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
narrow-mouth
polypropylene
screw top cap
screw top cap
無菌性
non-sterile
特徴
cap
graduated 10 mL (intervals)
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 4985P-500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a polypropylene cap.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)