Key Documents
CLS480137
Corning® LSE ローター、LSE コンパクト遠心分離機
fixed angle rotor for 12 x 15 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
別名:
遠心分離機用ローター(角度固定)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.15
特徴
to hold 12 x 15 mL tubes
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 480137
パラメーター
200-6000 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models LSE Compact
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.