Key Documents
CLS480128
Corning® LSE シングルブロック、Corning LSE シングルブロックデジタルドライバス用
single block, 6 x 25 mm tubes, 1/cs
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.15
特徴
Holds 6 x 25 mL tubes
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 480128
適合性
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning LSE シングルブロックは以下のデジタルドライバスに適しています。
LSEデジタルドライバス、シングルブロック:CLS6785SB、CLS6786SB、CLS6787SB
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.