Merck
CLS480103
オプティカルヘッド、 Corning® LSE ボルテックスミキサー用
optional head for 8 x 15 mL and 8 x 12/13 mm diameter tubes, 1/cs
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NB.15
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 480103
適合性
suitable for (for use with Corning LSE vortex mixer)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Optional heads for the Corning LSE vortex mixers: CLS6776, CLS6777 and CLS6775
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS480103-1EA4061825882338