Merck
CLS4715
Corning® universal fit hinged racked pipet tips
pipet tip hinged rack insert, 100-1000 μL pipet tips, blue, non-sterile, 100 tips/rack, 10 racks/case, 1000 tips/case
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
blue tip
round polypropylene tip
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
insert racks without hinged lid
包装
rack of 100
pack of 500
メーカー/製品名
Corning 4715
容量範囲
100-1000 μL
容量
100—1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning ®Universal Fit丁番付きラックピペットのチップは、主なブランドのあらゆるピペッターに確実に適合するように設計されています。200 μLと1000 μLの2種類のサイズのチップがあります。丁番付きラックは、ラックを簡単に積み重ねることができる設計になっています。密封装置に丁番が付いているため、オートクレーブ中に蒸気が侵入します。ラックは再利用できます。ラック内のチップインサートを取り除き、Corning製の丁番付きラック用チップインサートに替えるだけです。
  • 1~200 μLおよび100~1000 μLの単一/マルチチャネルピペッターでご使用ください。
  • 200 μL用ラックにはラックあたり96本、1000 μL用ラックにはラックあたり100本のチップが入っています。
  • 極めて高い耐久性 - Corning製チップラックは、いずれもマルチチャネルピペッターで使用するという要求を満たし、オートクレーブ処理サイクルの繰り返しに耐えます。
  • RNaseおよびDNaseを含まず、非発熱性であることを証明済み
  • 滅菌済みと非滅菌からお選びいただけます。
  • チップには目盛が付いていません
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)