CLS4519162
Corning® ProCulture® spinner flask accessories
side arm fitting, Combination with 1/4 inlets for 1 L spinner flask, Gas and Media Handling Fitting with Dual 1/4 in. Inlets (1 long, 1 short tube) for 1L Angled Sidearm Flasks
別名:
container accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
おすすめの製品
メーカー/製品名
Corning 4519-162
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サイドアーム付きスピナーフラスコによる細胞培養で様々な機能を果たす、サイドアーム用アタッチメントです。培地をフラスコへと無菌的に注いだり、逆に取り出したりする用途に便利です。細胞培養培地を噴霧して細胞の産生量を高める目的にもお使いいただけます。PET製インサート(Viton Oリング付き)、ポリプロピレン製キャップ、および316ステンレス製チューブから構成されています。
デュアルチューブをお使いの場合は、2本のチューブをともにフラスコの底に下ろし、フェルール内蔵Norylナットで適当な位置に固定します。
コンビネーションチューブをお使いの場合は、2本のチューブのうち長い方をフラスコの底に下ろします。もう片方は長さが6フィートと短くなっています。どちらのチューブも、フェルール内蔵Norylナットで適当な位置に固定してください。
デュアルチューブをお使いの場合は、2本のチューブをともにフラスコの底に下ろし、フェルール内蔵Norylナットで適当な位置に固定します。
コンビネーションチューブをお使いの場合は、2本のチューブのうち長い方をフラスコの底に下ろします。もう片方は長さが6フィートと短くなっています。どちらのチューブも、フェルール内蔵Norylナットで適当な位置に固定してください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)