Merck
CLS451536L
Corning® ダイレクトオーバーヘッドドライブアッセンブリ、ProCulture® スピナーフラスコ用
paddle assembly for 36L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 4515-36L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4510および4512シリーズ36 L Proculture®スピナーフラスコの直接駆動オーバーヘッドモーターと併用する直接駆動パドルアセンブリー パドルアセンブリーは、100 mmまたは120 mmの直接ドライブセンターキャップアセンブリーと併用できます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)