Merck
CLS4412
Corning® 96ウェルPP 1.2 mL クラスターチューブ
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, non-sterile, clear, 12 strips/rack, 120/cs
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, Corningチューブ, キャップチューブ, ポリプロピレン製チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
polypropylene
round bottom wells clear
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
包装
pack of 12
case of 120
メーカー/製品名
Corning 4412
チューブ外径
0.340 in.
チューブ容量
1.2 mL
チューブ使用可能容量
≤1mL
clear plate
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • クラスターチューブストリップは、フタが付いた96ウェルマイクロプレートラックに配置された細片内にある、8本の1.2 mLポリプロピレン製チューブからなります。
  • ポリエチレンチューブのキャップには8連キャップ(CLS4418)を使用可
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)