メーカー/製品名
Corning 440141
L × 外径
16.5 mm × 11 mm
詳細
Corning製の直径7/16インチ(1.1 cm)× 6 1/2インチ(16.5 cm)のサポートクランプです。プローブを支えるため、サポートには1/3インチ(9 mm)および0.15インチ(3.75 mm)の2つの穴があります。本製品は、ボスヘッドクランプと使用するよう設計されています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS440141-1EA | 4061825881645 |