物質
aluminum
メーカー/製品名
Corning 440140
L
58 mm
関連するカテゴリー
詳細
直径最大7/16インチのサポートロッドに対応する、Corning製ボスヘッドクランプ(2インチ、直角型、黒色陽極酸化アルミニウム)です。本製品は、Corning温度プローブサポートクランプと使用するよう設計されています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS440140-1EA | 4061831699296 |