Key Documents
CLS4320C1L
Pyrex®丸底、厚壁フラスコ、短首、摺合
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
別名:
Corning® 4320C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
物質
round bottom flask
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 4320C-1L
キャパシティ
1 L
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.