物質
round bottom flask
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 4320C-100
キャパシティ
100 mL
ネックサイズ
(1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)