特徴
reagent reservoir module
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Corning 432072
L × W × H
14.6 cm × 6.4 cm × 3.5 cm
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning CoolSink thermo-conductive plate and reservoir modules provide uniform temperature to all wells, regardless of position. When placed onto a temperature source such as ice, dry ice, liquid nitrogen or water baths, the CoolSink module will rapidly adapt to that temperature - from -196°C to >+100°C.
- CoolSink modules ensure temperature uniformity when cooling, snap freezing, heating or thawing samples.
- All CoolSink modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
- All modules are compatible with all temperature sources.
- For 55 mL reagent reservoirs
法的情報
CoolSink is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)