Merck
CLS431847
Corning® centrifuge bottle
with standard screw cap, capacity 500 mL, polycarbonate
別名:
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
cap
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
Corning 431847
パラメーター
13700 × g max. RCF
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
  • Includes clear graduations and textured marking spot.
  • Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
  • Wide mouth for easier liquid filling
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS431847-24EA4061833885697