物質
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
cap
包装
pkg of 36 ea
メーカー/製品名
Corning 431843
パラメーター
13500 × g max. RCF
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
- Includes clear graduations and textured marking spot.
- Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
- Wide mouth for easier liquid filling
- Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
- Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)