Merck
CLS431682
Corning® vent cap, for 5 L Erlenmeyer flasks
polycarbonate bottom (baffled), sterile
別名:
Corning Vent Cap, Vent Cap for 5L Flask, Vented Cap for 5 L Flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
polycarbonate bottom (baffled)
wide-mouth
無菌性
sterile
特徴
closure type Vented cap
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Corning 431682
キャパシティ
5 L
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS431682-24EA4061831690545