Merck
CLS431518
Corning® 細胞培養三角フラスコ、0.2 μm ベント、ディップチューブ付き
2L Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, flat bottom, tubing I.D. ¼ in., polycarbonate, sterile, 3/cs
別名:
シェーカーフラスコ, 円錐フラスコ, 細胞培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom flask
orange polypropylene cap
polycarbonate (medical grade)
polypropylene cap
wide-mouth
wide-mouth neck
詳細
flat bottom, Erlenmeyer flask
無菌性
sterile
特徴
cap
closure type Vented cap
包装
pack of 1
case of 3
メーカー/製品名
Corning 431518
キャパシティ
2 L
チューブサイズ
~50 mL
チューブ類内径
1/4 in.
容量
2 L
20000 mL
有効容積
2 L
2000 mL
適合性
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® polycarbonate Erlenmeyer cell culture flasks are available as fully closed system solutions.
  • Preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in male medical plastic coupler (MPC) quick connect.
  • Dip tube reaches the bottom of the flask for easy aseptic transfer of liquid handling processes.
  • The system is gamma radiation sterilized and nonpyrogenic.
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS431518-1EA4061831708912
CLS431518-3EA4061831699043