Merck
CLS431466
Corning® flask, canted neck, 175 cm, vented
別名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
U-bottom flask
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
vent cap
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap
closure type Vented cap
包装
pack of 5
case of 50
メーカー/製品名
Corning 431466
利用可能性
available only in South Korea
キャパシティ
250 mL
表面積
175 cm2
有効容積
35-52.5 mL
結合型
non-treated surface
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS431466-50EA4061831698947