CLS431448
Corning® disposable Aseptic Transfer caps for plastic Erlenmeyer cell culture flasks
disposable 70 mm aseptic transfer cap for 3 L polycarbonate Erlenmeyer flask, 1/8 in. dip tube, 0.2 μm vent, male luer lock, sterile, 4/cs
別名:
Corning 三角フラスコ, プラスチック製三角フラスコ, 円錐フラスコ, 無菌トランスファーキャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
おすすめの製品
物質
polypropylene
screw cap
詳細
for 3L erlenmeyer
無菌性
sterile
特徴
disposable
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 431448
直径
70 mm
色
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このCorning三角フラスコ用無菌トランスファーキャップは滅菌済み(SAL 10-6)で、二重に個別包装されており、容量3 LのCorningポリカーボネート三角フラスコに適合します。
- ベントポートの先端には、径50 mmの通気フィルター、孔径0.2 μmのPVDFメンブランと突起付きフィッティングが付属。
- 液体トランスファーポートには、フラスコの底に届く角度にした丈夫なポリプロピレンディップチューブを備えた内側の終端があり、また外側には、メスルアーシーリングキャップで密閉されたオスルアーロック(MLL)に、内径1/8インチ(3.2 mm)、外径1/4インチ(6.4 mm)のC-Flexチューブの末端が付属。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS431448-4EA | 4061831708882 |