Merck
CLS431430
Corning® square polycarbonate storage bottle
square clear polycarbonate, sterile, bottle capacity 150 mL, cap (plug seal), case of 24
別名:
ポリカーボネートプラスチック製コンテナ, ポリカーボネート製コンテナ, ポリカーボネート製保存コンテナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.75
物質
cap (plug seal)
polycarbonate bottle (square)
screw top polypropylene cap
square clear polycarbonate
無菌性
sterile
sterile
特徴
cap
disposable
graduations 50 mL
包装
case of 24
case of 24
メーカー/製品名
Corning 431430
利用可能性
not available in Canada
ボトルの最大容量
150 mL
ボトルネック直径
~44 mm
フィッティング
GL 45 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corningのポリカーボネート製角型保存ボトルは、取り扱いが簡単で、棚やオートクレーブ中での占有スペースがより少なくて(13-20%)すみ、溶液の混合、サンプリング、および保存などの用途に適しています。
注意:ポリカーボネート製角型保存ボトルは破損の可能性があるため、ボトルトップフィルターユニットとの使用、または減圧を含む他の用途への適用は避けてください。オートクレーブの後、すぐにキャップを閉めないでください。冷却に伴い内部が真空になり、破損する恐れがあります。
  • ポリカーボネート製ボトルは丈夫で、ガラス製もしくはプラスチック製のボトルよりも割れにくいです。
  • ラインが入っていない、45mmサイズのオートクレーブ可能なオレンジ色のGL45ポリプロピレン製プラグシールキャップ(ねじ切り)を用いています。
  • 白色エナメルの目盛は、成型による目盛よりも見やすくなっています。
  • ガンマ線滅菌済み
  • 識別しやすいように、白色箇所には記入が可能です。
  • ボトルは、121°C、15psi(103kPa)で一回オートクレーブ可能です。ポリカーボネートの強度低下につながるため、オートクレーブの繰り返しは避けてください。
  • シリンジサンプリングまたは試薬の導入する際には、シリコーンセプタムのある再利用可能なキャップ(製品番号:CLS139545HTSC、 CLS139545TS)が、代替品として使用可能です。
注意:
ガラス製の保存ボトル用に設計されているGL45ねじ式キャップの多くは封入設計が異なり、プラスチック製ボトルにそのまま適用してもきちんと封がされないため、使用する場合にはゴム製の裏蓋が必要となります。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS431430-24EA4061831708790
CLS431430-12EA4061831698886