物質
cap (Internal threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
無菌性
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
特徴
bottom round
seal washer
self-standing
包装
case of 250
メーカー/製品名
Corning 431386
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャップ直径
0.47 in.
キャパシティ
2.0 mL
チューブ外径
0.50 in.
色
natural
フィッティング
cap (Internal Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to -196 °C
- Vials have a silicone washer or O-ring for a secure seal
- Color-coded with inserts
- All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation
- Include easy-to-read black graduations for precise volume measurement
- Large marking spots to identify the sample and experimental parameters
- Free of any detectable RNase/DNase
- Sterilized by gamma radiation
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)