Merck
CLS431253
Corning® バッフル細胞培養三角フラスコ (Fernbach デザイン)
3 L Baffled Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile, 4/cs
別名:
Corning 三角フラスコ, シェーカーフラスコ, プラスチック製三角フラスコ, 円錐フラスコ, 細胞培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap (vented)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
詳細
RNase- and DNase-free
無菌性
sterile
特徴
cap
disposable
Flask style: Erlenmeyer (Fernbach design)
包装
pack of 1
case of 4
メーカー/製品名
Corning 431253
フラスコ容量
3 L
orange cap
適合性
suitable for (Ideal for shaker culture applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Fernbachデザインによりガス交換のための表面積が増加します。
  • 光学的に透明なポリカーボネート製です。
  • シェーカー培養のアプリケーションに理想的です。
  • バフル底により攪拌が改良され、ガス交換が増加します。
  • 滅菌下でのガス交換を必要とするアプリケーション用に、ベントキャップが製品のケースごとに付属しています。
  • ガンマ線で滅菌しており、非発熱性の試験済み
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.