Merck
CLS431225
Corning®シリンジフィルター、滅菌済み
Nylon membrane, pore size 0.45 μm
別名:
シリンジフィルター, シリンジフィルター(ディスポーザブル), シリンジフィルター(滅菌済み)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
polystyrene housing
無菌性
sterile
包装
case of 50
メーカー/製品名
Corning 431225
直径
25 mm
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corningシリンジフィルターは100%完全性がテストされ、非発熱性および細胞非毒性のテスト済みです。ISO 9002標準に基づいて製造されています。さまざまな膜が必要に応じてご利用いただけます。PES:低いタンパク質結合および速い流速用、界面活性剤フリー酢酸セルロース(SFCA):低いタンパク質結合用、PTFE:化学耐性用、再生セルロース(RC):DMSOとの使用には最高の選択です。
このCorning製シリンジフィルターはポリプロピレンコポリマーに覆われており、メス型ルアーロックインレットとオス型ルアースリップアウトレット付きです。
  • ナイロン(NY)膜は本来親水性で、界面活性物質不含で、抽出物の発生は最も低レベルです。
  • 100%の完全性がテストされ、非発熱性および無細胞毒性のテスト済みです。
  • ISO 9002標準に基づいて製造されています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nhan Huynh et al.
Nature communications, 10(1), 5463-5463 (2019-12-01)
Iron Regulatory Protein 1 (IRP1) is a bifunctional cytosolic iron sensor. When iron levels are normal, IRP1 harbours an iron-sulphur cluster (holo-IRP1), an enzyme with aconitase activity. When iron levels fall, IRP1 loses the cluster (apo-IRP1) and binds to iron-responsive
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS431225-50EA4061831716320