Merck
CLS431134
Corning®ローラーボトル、CellBIND®細胞培養表面
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 1700 cm2, cap (Easy Grip), case of 20
別名:
Corningローラーボトル, ローラーボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122105
NACRES:
NB.13
物質
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
詳細
expanded surface
無菌性
sterile
sterile
特徴
cap
disposable
graduations
包装
case of 20
メーカー/製品名
Corning 431134
ボトルネック直径
~45 mm
ボトル 表面積
1700 cm2
ボトルの使用可能容量
340-510 mL
キャパシティ
510 mL
直径× H
117 mm × 271 mm
結合型
CellBIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリスチレンローラーボトルは Corning CellBIND表面処理がされています。この処理は、培養表面の処理のために革新的なマイクロ波プラズマプロセスを使用します。このプロセスは、従来のプラズマ処理よりも非常に多くの酸素を細胞培養表面に取り込み、より親水性にして表面の安定性を増すことにより細胞付着を改善します。
  • Corning CellBIND細胞培養表面
  • 細胞付着を改善し、結果細胞増殖と収率を増加させます。
  • より一貫性があり、、均等な細胞付着ができます。
  • 細胞が、血清の減少した、あるいは血清のない状況に適応するのを助けます。
  • コンフルエントな培養から早期細胞剥離を減少させます。
  • The Corning CellBIND cell culture surface
  • Improves cell attachment leading to increased cell growth and yields
  • Results in more consistent and even cell attachment
  • Helps adapt cells to reduced serum or serum-free conditions
  • Reduces premature cell detachment from confluent cultures
特徴および利点
  • 人間工学に基づいた、刻み目の広いデザインをキャップに採用
  • 換気効率の安定を要する用途に適するよう、キャップに通気口を配置
  • ボトル本体はバージンポリスチレン製、キャップは高密度ポリエチレン製
  • どちらの樹脂材料も、プラスチック製の容器および施栓系に関するUSPクラスVIの要件に適合
  • 表面処理(Corning CellBIND)による高い細胞接着性
  • 継ぎ目のない一体成形。目盛を印字
  • 追跡管理のためにロット番号を印字
  • ガンマ線滅菌済み、非発熱性テスト済み。
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)