物質
high-density polyethylene cap (easy grip)
詳細
Easy Grip, vented cap
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
disposable
包装
pack of 1
case of 300 (individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 431132
色
red cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 人間工学に基づいた操作を行うための大きなこぶがあります
- 換気を必要とする用途のための疎水膜を含みます。
- ガンマ線照射により滅菌済み
- 490 cm2容のローラーボトルには非対応
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS431132-300EA | 4061831708660 |