Merck
CLS431117
Corning®ボトルトップ真空フィルター
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
別名:
ボトルトップフィルター, 真空システム用フィルター, 研究用フィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
無菌性
sterile
特徴
cap: no
graduations
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 431117
フィルタの容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜直径
70 mm
ネック直径
33 mm
ポアサイズ
0.22 μm
フィッティング
GL 33 bottle neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)