物質
polystyrene
square
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
sleeve of 4 x 4
メーカー/製品名
Corning 431110
H
25 mm
L × W
245 mm × 245 mm
表面積
500 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified non-pyrogenic, these dishes are 245 mm square. They are packed with a lid and are designed with a stacking bead so that they will stack securely without slipping.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS431110-16EA | 4061833887370 |
CLS431110-4EA | 4061833885109 |