物質
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 25
メーカー/製品名
Corning 431082
最大容量
370 mL
表面積
225 cm2
有効容積
45-67.5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様のニーズに合ったさまざまなサイズ、デザイン、キャップスタイルがあります。
- 光学的に明澄な未使用ポリスチレンから製造します
- 最適な細胞付着が得られるように処理されています
- ロット番号を印字しているためトレーサビリティに優れます。
- 100%の完全性が確認されています
- γ照射により滅菌済みで、非発熱性が証明されています
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS431082-5EA | 4061833875964 |
CLS431082-25EA | 4061833887363 |