物質
U-bottom flask
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
vent cap
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 50
メーカー/製品名
Corning 431080
最大容量
250 mL
表面積
175 cm2
有効容積
35-52.5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様のニーズに合ったさまざまなサイズ、デザイン、キャップスタイルがあります。
- 光学的に明澄な未使用ポリスチレンから製造します
- 最適な細胞付着が得られるように処理されています
- ロット番号を印字しているためトレーサビリティに優れます。
- 100%の完全性が確認されています
- γ照射により滅菌済みで、非発熱性が証明されています
特徴および利点
- This product is a U-shaped flask with an angled neck style and vented cap style.
- U-shaped flasks have rounded shoulders for an easier grip and better access when removing or tightening the cap.
- The ergonomic shape also reduces the number of corners, improves cell scraping, and allows the use of a larger pipet.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS431080-5EA | 4061833885086 |
CLS431080-50EA | 4061833885079 |