Merck
CLS431079
コーニング®細胞培養フラスコ
surface area 175 cm2, angled neck, cap (plug seal)
別名:
組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
物質
U-bottom flask
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular flask
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 50
メーカー/製品名
Corning 431079
最大容量
250 mL
表面積
175 cm2
有効容積
35-52.5 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様のニーズに合ったさまざまなサイズ、デザイン、キャップスタイルがあります。
  • 光学的に明澄な未使用ポリスチレンから製造します
  • 最適な細胞付着が得られるように処理されています
  • ロット番号を印字しているためトレーサビリティに優れます。
  • 100%の完全性が確認されています
  • γ照射により滅菌済みで、非発熱性が証明されています
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design