物質
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
詳細
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
無菌性
sterile
特徴
self-standing conical bottom
包装
pack of 50
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430915
パラメーター
20000 × g max. RCF
キャップ直径
12.7 mm
キャパシティ
2.0 mL
チューブ外径
10.7 mm
色
natural
フィッティング
cap (screw cap)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 2 mLのポリプロピレン製マイクロ遠心チューブには、確実に気密密封するスクリューキャップがあります。
- シリコーンOリングで付けたキャップ
- 最大RCF耐力:20,000×g
- 滅菌
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
- Maximum RCF is 20,000
- No marking spot
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS430915-500EA | 4061831708646 |