Merck
CLS430897
Corning® 50mL PP 遠心チューブ、自立式
clear polypropylene, sterile, Bottom style: conical, self-standing, pack of 25 (bulk packed), cap (plug seal), case of 500
別名:
50mL遠心チューブ, 自立式遠心チューブ, 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.82
物質
cap (plug seal)
clear polypropylene
conical bottom tube (self-standing)
無菌性
sterile
sterile
特徴
RCF 3000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
Bottom style: conical, self-standing
包装
pack of 25 (bulk packed)
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430897
パラメーター
3000 × g max. RCF
外径 × L
29.1 mm × 114.9 mm
キャップ直径
35.2 mm
35.2 mm , approx.
キャパシティ
50 mL
clear tube
clear
フィッティング
cap (Plug Seal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning社の透明なポリプロピレン(PP )製自立型50 mL遠心チューブは、従来のポリエチレンプラグシールキャップが付いて再シール可能なジップロックバッグに25個がバルク包装されています。
  • 黒色で印刷された目盛りと白色の大きなマーキング領域
  • 最大相対遠心力は3000×g。
  • 滅菌、非発熱性とDNase/RNase不含を試験済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)