Merck
CLS430824
コーニング®細胞培養フラスコ
surface area 150 cm2, canted neck, cap (phenolic-style)
別名:
組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
物質
canted neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 50
メーカー/製品名
Corning 430824
最大容量
210 mL
表面積
150 cm2
有効容積
30-45 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様のニーズに合ったさまざまなサイズ、デザイン、キャップスタイルがあります。
  • 光学的に明澄な未使用ポリスチレンから製造します
  • 最適な細胞付着が得られるように処理されています
  • ロット番号を印字しているためトレーサビリティに優れます。
  • 100%の完全性が確認されています
  • γ照射により滅菌済みで、非発熱性が証明されています
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design