物質
Nylon membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
無菌性
sterile
特徴
cap plug seal
graduations
包装
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
メーカー/製品名
Corning 430771
ボトルの最大容量
250 mL
フィルタの容量
250 mL
漏斗容量
250 mL
膜面積
19.6 cm2
ネック直径
45 mm
色
orange cap
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
GL 45 bottle neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- ナイロン(NY)膜は本来親水性で、界面活性物質不含で、抽出物の発生は最も低レベルです。
- レシーバーボトルは持ちやすい側面を特長とし、改良された取り扱いができます。
- 追加の保存瓶も購入でき、容量を増やすこともできます。
- ボトルキャップは滅菌済みで、個々に包装されて付属しています。
- 角度の付いたホースコネクターにより、真空ラインの接続も簡単です。
- 個々に包装され、滅菌済みで、非発熱性の試験済み。
- それぞれのシステムは膜材料とポアサイズがユニットにプリントされており、膜のタイプ別に色分けされているので、製品の識別が容易です。
- 使用期限はろ過漏斗と出荷箱に記載されています。
- 膜の使用期限は製造されてから3年です。
Corning®ボトルトップ真空フィルターシステムは、より改善されたろ過効率のための、角型フィルターサポートを特長とします。このボトルトップ真空フィルターシステムは細胞培養および/または組織培養培地、生化学液体、およびその他の水溶液のろ過および保存用にデザインされています。ポリスチレン製のレシーバーボトル、濾過膜付きの濾過漏斗、ホースコネクター付きのポリエチレン製ネックアダプターで構成されます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS430771-12EA | 4061833879757 |