物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
包装
sleeve of 5
メーカー/製品名
Corning 430597
D× H
150 mm × 25 mm
表面積
148 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
- Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Supplied with vents to provide consistent gas exchange
The 150 and 245 mm culture dishes make excellent carriers and incubator trays for 35 and 60 mm dishes. This avoids spills and lowers the risk of contamination.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)