Merck
CLS430589
Corning® 無処理培養ディッシュ
D × H 60 mm × 15 mm
別名:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
包装
sleeve of 20
メーカー/製品名
Corning 430589
D× H
60 mm × 15 mm
表面積
21 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)