Merck
CLS430517
Corning® bottle-top vacuum filter system
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
別名:
ボトルトップフィルター, 真空システム用フィルター, 研究用フィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104914
NACRES:
NB.24
物質
cellulose acetate membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
無菌性
sterile
特徴
cap plug seal
graduations
包装
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
メーカー/製品名
Corning 430517
ボトルの最大容量
1000 mL
フィルタの容量
1000 mL
漏斗容量
1000 mL
膜面積
54.5 cm2
ネック直径
45 mm
orange cap
ポアサイズ
0.22 μm
フィッティング
GL 45 bottle neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®ボトルトップ真空フィルターシステムは、より改善されたろ過効率のための、角型フィルターサポートを特長とします。このボトルトップ真空フィルターシステム細胞培養および/または組織培養培地、生化学液体、およびその他の水溶液のろ過および保存用にデザインされています。ポリスチレン製のレシーバーボトル、濾過膜付きの濾過漏斗、ホースコネクター付きのポリエチレン製ネックアダプターで構成されます。
Corning製角型ボトルトップ真空フィルターシステムは、高い容量の酢酸セルロース(CA)膜を持ち、より高いろ過効率を示します。酢酸セルロース(CA)膜は流速が速くタンパク質結合が小さいので、細胞溶媒培地のろ過に適しています。 この新しいボトル/フィルターシステムは、細胞培養および/または組織培養培地、生化学液体、およびその他の水溶液のろ過および保存用にデザインされています。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は、最速の流速、最小のタンパク質結合、および低い抽出物により、細胞培養培地のろ過には最適です。
  • レシーバーボトルは持ちやすい側面を特長とし、改良された取り扱いができます。
  • 追加の保存瓶も購入でき、容量を増やすこともできます。
  • ボトルキャップは滅菌済みで、個々に包装されて付属しています。
  • 角度の付いたホースコネクターにより、真空ラインの接続も簡単です。
  • 個々に包装され、滅菌済みで、非発熱性の試験済み。
  • それぞれのシステムは膜材料とポアサイズがユニットにプリントされており、膜のタイプ別に色分けされているので、製品の識別が容易です。-
  • 使用期限はろ過漏斗と出荷箱に記載されています。
  • 膜の使用期限は製造されてから3年です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)