Merck
CLS430492
Corning® 凍結保存バイアル、内ねじキャップ
capacity 5.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing: no
別名:
cryogenic storage vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.11
物質
cap (External threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube
無菌性
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
特徴
bottom round
seal washer
self-standing: no
包装
pack of 50 ea
case of 500 ea
メーカー/製品名
Corning 430492
パラメーター
-196 °C min. temp.
テクニック
cryopreservation: suitable
キャパシティ
5.0 mL
natural
フィッティング
cap (Internal Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to -196 °C
  • Vials have a silicone washer or O-ring for a secure seal
  • Color-coded with inserts
  • All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation
  • Include easy-to-read black graduations for precise volume measurement
  • Large marking spots to identify the sample and experimental parameters
  • Free of any detectable RNase/DNase
  • Sterilized by gamma radiation
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS430492-500EA4061831674064